Learn More
Soblidotin, MedChemExpress
Código de producto. 16476128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476128 10 mg 10 miligramos
16453436 25 mg 25 miligramos
16452267 50 mg 50 miligramos
16421439 1 mg 1 miligramo
16408737 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16476128
Marca: Medchem Express HY14672
MedChemExpress Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.
Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Soblidotin
Forma física Solid
CAS 149606-27-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H67N5O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Auristatin PE TZT-1027
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@@H]([C@H](CC)C)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=O)C)=O)[C@H](C(C)C)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 701.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.98
Porcentaje de pureza 99.39%