missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOAT2 Monoclonal Antibody (OTI2E12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17568912 30 μL 30 microlitros
17548912 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17568912

Marca: Origene Technologies TA800765S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOAT2 Monoclonal antibody specifically detects SOAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno SOAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HIF3A
N.º de referencia del gen Q9Y2N7
Alias de gen ACACT2; Acact-2; ACAT2; ACAT-2; acyl Co-A: cholesterol acyltransferase 2; acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2; acyl-CoA:cholesterol acyltransferase; acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 2; acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2; ARGP2; Cholesterol acyltransferase 2; D15Wsu97e; Soat2; Sterol O-acyltransferase 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 355-669 of human HIF3A produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.