Descripción
- Satisfaga múltiples necesidades de higiene con un solo sistema: amplia gama de jabones y recambios de desinfectante en espuma, líquido o gel para adaptarse a las necesidades de su negocio y de sus usuarios.
- Fórmulas suaves para la piel: amplia gama de jabones, desinfectantes y cremas de ducha con pH agradable para la piel y dermatológicamente probados.
- Dispensación confiable: probada para durar más de un millón de pulsaciones (según una prueba de durabilidad).
- Administre la dosis adecuada: opciones de tamaño de dosis variable para optimizar el consumo, la higiene y la experiencia del usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de jabón |
| Color | Negro |
| Alternate Part Number | 7322542115923 |
| Admite | Gel antiséptico para manos, Jabón de manos, Loción de manos |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Tapa con bisagra |
| Modelo | Elevación |