Learn More
Descrizione
- Satisfaga múltiples necesidades de higiene con un solo sistema: amplia gama de jabones y recambios de desinfectante en espuma, líquido o gel para adaptarse a las necesidades de su negocio y de sus usuarios.
- Fórmulas suaves para la piel: amplia gama de jabones, desinfectantes y cremas de ducha con pH agradable para la piel y dermatológicamente probados.
- Dispensación confiable: probada para durar más de un millón de pulsaciones (según una prueba de durabilidad).
- Administre la dosis adecuada: opciones de tamaño de dosis variable para optimizar el consumo, la higiene y la experiencia del usuario.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Dispensador de jabón |
| Color | Blanco |
| Alternate Part Number | 7322542115114 |
| Admite | Jabón de manos, Gel antiséptico para manos |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Tapa con bisagra |
| Modelo | Elevación |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?