missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SNX26 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15764261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15764261 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15764261 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PSECVELFTE RPGPGLKADA DGPPCGIPAP QGISSLTSAV PRPRGKLAGL LRTFMRSRPS RQRLRQRGIL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.

This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. Alternative splice variants encoding different isoforms have been identified in this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNX26
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ARHGAP33
N.º de referencia del gen O14559
Alias de gen ARHGAP33; AW324378; FLJ39019; neurite outgrowth multiadaptor RhoGAP protein; NOMA-GAP; Rho GTPase activating protein 33; rho GTPase-activating protein 33; rho GTPase-activating protein 33; LOW QUALITY PROTEIN: rho GTPase-activating protein 33; rho-type GTPase-activating protein 33; Snx26; sorting nexin 26; sorting nexin-26; Tc10/CDC42 GTPase-activating protein; TCGAP
Símbolos de los genes ARHGAP33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SNX26. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95544).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115703
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.