Learn More
SNX19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16821614 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16821614 20 μL 20 microlitros
16811614 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16821614 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 134101AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno SNX19
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SNX19
N.º de referencia del gen Q6P4T1, Q92543
Alias de gen CHET8, KIAA0254, SNX19, sorting nexin 19
Símbolos de los genes Snx19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SNX19 Fusion Protein Ag4059
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102607, 315478, 399979
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG