Learn More
SNX15 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236467 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30236467 20 μL 20 microlitros
30234462 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30236467 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 682391IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The SNX15 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SNX15. This antibody recognizes human antigen. The SNX15 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SNX15
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A10B7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes HSAF001435
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 40-50 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a