Learn More
SNS-314 mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16467657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467657 5 mg 5 miligramos
16434908 10 mg 10 miligramos
16431157 50 mg 50 miligramos
16435686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12003
MedChemExpress SNS-314 mesylate is a potent and selective aurora kinase inhibitor with IC50s of 9, 31, and 6 nM for aurora A, B and C, respectively.
SNS-314 mesylate is a potent and selective aurora kinase inhibitor with IC50s of 9, 31, and 6 nM for aurora A, B and C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SNS-314 mesylate
CAS 1146618-41-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN6O4S3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (284.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(Cl)=C1)NC2=NC=C(S2)CCNC3=C4C(C=CS4)=NC=N3.OS(C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 527.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.04
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease