Learn More
SNS 032, TRC
Código de producto. 30135687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135687 50 mg 50 miligramos
30135651 5 mg 5 miligramos
30008084 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS59010050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345627-80-7
Fórmula molecular C17 H24 N4 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 380.53
Sinónimo N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-4-piperidinecarboxamide, N-[5-[[(5-tert-Butyloxazol-2-yl)methyl]thio]thiazol-2-yl]piperidine-4-carboxamide, BMS 387032;
Nombre IUPAC N-[5-[(5-tert-butil-1,3-oxazol-2-il)metilsulfanil]-1,3-tiazol-2-il]piperidina-4-carboxamida
SMILES CC(C)(C)c1oc(CSc2cnc(NC(=O)C3CCNCC3)s2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SNS 032
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1341