Learn More
SNS-032, MedChemExpress
Código de producto. 16492768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492768 10 mg 10 miligramos
16485507 5 mg 5 miligramos
16480896 200 mg 200 miligramos
16474226 100 mg 100 miligramos
16469466 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10008
MedChemExpress SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.
SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SNS-032
CAS 345627-80-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24N4O2S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-387032
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=CN=C(CSC2=CN=C(NC(C3CCNCC3)=O)S2)O1)C
Peso molecular (g/mol) 380.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.53
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease