missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SNRNP70 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15757691 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15757691 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15757691 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA559843

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RDPIPYLPPL EKLPHEKHHN QPYCGIAPYI REFEDPRDAP PPTRAETREE RMERKRREKI ERRQQEVETE LKMWDPHNDP NAQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

SNRP70 contains 1 RRM (RNA recognition motif) domain and mediates the splicing of pre-mRNA by binding to the loop I region of U1-snRNA. Western blots using two different antibodies against two unique regions of this protein target confirm the same apparent molecular weight in our tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNRNP70
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SNRNP70
N.º de referencia del gen P08621
Alias de gen 2700022N21Rik; 3200002N22Rik; AI325098; LOW QUALITY PROTEIN: U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa; R74807; RNPU1Z; Rnu1p70; Rnulp70; RPU1; small nuclear ribonucleoprotein 70 (U1); small nuclear ribonucleoprotein 70kDa; small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1); small nuclear ribonucleoprotein 70kDa polypeptide (RNP antigen); small nuclear ribonucleoprotein U1 subunit 70; small nuclear ribonucleoprotein, U1 70kDa subunit; Snp1; Snrnp70; SNRP70; snrp70 protein; Srnp70; U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa; U1 small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A; U1 small ribonucleoprotein 70kd; U1 snRNP 70 kDa; U1-70; U170K; U1-70K; U1AP; U1AP1; U1RNP; Unknown (protein for MGC:138058); wu:fc20b04; zgc:136450
Símbolos de los genes SNRNP70
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SNRNP70. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102919).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.