missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SNRK Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2225)

Descripción
SNRK Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
SNRK may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation. SNRK is the potential mediator of neuronal apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SNRK |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | HL2225 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | SNRK |
| N.º de referencia del gen | Q63553, Q9NRH2 |
| Alias de gen | 2010012F07Rik; AI448042; AW547029; E030034B15; HSNFRK; KIAA0096; mKIAA0096; R74830; RGD:69653}; SNF related kinase; SNF-1 related kinase; SNF1-related kinase; SNF-related serine/threonine-protein kinase; SNF-related serine/threonine-protein kinase; LOW QUALITY PROTEIN: SNF-related serine/threonine-protein kinase; SNFRK; SNRK; snrk {ECO:0000312 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?