Learn More
Buerkle™ Máquina de hielo seco SnowPack™
Código de producto. 10221865
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
Tableta de 50 x 30 mm
Tableta de 80 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10221865 Tableta de 80 x 60 mm 1 PCS
10543451 Tableta de 50 x 30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10221865 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 98050200
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
La máquina de hielo seco Buerkle™ SnowPack™ permite obtener una tableta de hielo seco de -79 °C, sin tecnología complicada ni electricidad.
  • Medios de refrigeración ideales para el transporte de muestras
  • El rendimiento depende de la presión y la temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mm
Dimensiones (L x An) Tableta de 80 x 60 mm
Para utilizar con (aplicación) Medios de refrigeración ideales para el transporte de muestras, utilizados en hospitales, universidades, escuelas, institutos, laboratorios, en la industria química y en instalaciones de pruebas de materiales
Para utilizar con (equipo) Frasco de CO2 con tubo vertical
Peso (métrico) 250 g
Material Polycarbonate
Tipo de producto Fabricador de hielo seco Snowpack
Tipo Dry Ice Machine