Descripción
- Guantes químicos
- Acabado rugoso exclusivo con rendimiento de agarre en húmedo
- El revestimiento de tejido proporciona comodidad y aislamiento moderado
- Buen rendimiento ante abrasiones y cortes
- Para la manipulación fiable, especialmente en condiciones húmedas
- Resisten la abrasión tres veces más que los guantes con revestimiento de PVC corrientes
- Ajuste natural para mejorar la comodidad y la destreza
Aplicaciones:
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Carga y descarga de equipos de procesamiento
- Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
- Supervisión del funcionamiento
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | PVC |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI |
| Material del manguito | PVC |
| Coating Material | PVC |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Modelo | 4-414 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
| Cantidad | 72 par |
| Mostrar más |