Learn More
Tocris Bioscience™ SNC 80
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001125 50 mg 50 miligramos
30001124 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001125 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0764/50
Highly selective non-peptide δ agonist
A highly selective and potent non-peptide δ-opioid agonist, 2000-fold selective over μ-opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156727-74-1
Fórmula molecular C28H39N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SNC 80
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.64
Pureza >99%
Peso molecular 449.639