Learn More
Tocris Bioscience™ SNC 162
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18094462 10 mg 10 miligramos
18014712 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18094462 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1529/10
Potent, selective non-peptide δ agonist
Potent and selective non-peptide δ-opioid receptor agonist (Ki = 0.63 nM). Displays > 8000-fold selectivity over μ-opioid receptors and is centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178803-51-5
Fórmula molecular C27H37N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SNC 162
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.61
Pureza >99%
Peso molecular 419.613