Learn More
Applied Biosystems™ Kit multiplex SNaPshot™
Código de producto. 15809766
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
1000 reacciones
100 reacciones, con protocolo
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
5000 reacciones
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15809766 100 reacciones cada uno
15909182 100 reacciones 100 reacciones
15879756 100 reacciones, con protocolo cada uno
15999172 100 reacciones, con protocolo 100 reacciones
16355282 1000 reacciones 1000 reacciones
15819766 1000 reacciones cada uno
16365282 5000 reacciones 5000 reacciones
15829766 5000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15809766 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4323159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.00€
    695.65€ / paquete de 1
    Ahorro 232.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Mezcla de reacción preparada multiplex SNaPshot® (para 100 reacciones), mezcla de cebadores de control multiplex SNaPshot® (30 μL), molde de control multiplex SNaPshot® (60 μL)
El kit multiplex SNaPshot™ forma parte del sistemas de multiplexado SNaPshot™.El método basado en la extensión de cebadores del sistema de multiplexado SNaPshot™ permite multiplexar hasta 10 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP).
  • Analice hasta 10 SNP de diferentes ampliconos en una reacción de extensión de base única.
  • Separe los loci de SNP que difieren en un solo par de bases.
  • El aumento de la sensibilidad en comparación con la secuenciación estándar permite la detección de variantes menores (por ejemplo, mutaciones somáticas) en una muestra de prueba.
  • Reduzca la complejidad de sus experimentos con este sistema de identificación de genotipos fácil de usa y rentable.
  • Una gran cantidad de literatura científica demuestra la utilidad de la identificación de genotipos, la detección de mutaciones y el mapeo.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Mezcla de reacción preparada multiplex Snapshot™ (para 100 reacciones)
• Mezcla de cebadores de control multiplex Snapshot™ (30 μl)
• Molde de control multiplex Snapshot™ (60 μl)
Almacenar entre -15 °C y -25 °C en un congelador a temperatura constante.
Descripción Kit multiplex Snapshot™, 100 reacciones, método de detección por electroforesis capilar, tipo de muestra de ADN, ADN polimerasa AmpliTaq™, SNP (conocidos) objetivo de identificación de genotipos, compatibilidad con multiplexing de alto rendimiento, compatibilidad con oligos cebador-sonda sin etiquetar
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción 8 h
Técnica Identificación de genotipos de SNP (basado en análisis de fragmentos), extensión de cebadores
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Compatibilidad de alto rendimiento Multiplexado
Línea de productos SNaPshot
Tipo de producto Kit multiplex
Cantidad 100 reactions
Tiempo de actividad 8 h
Condiciones de envío Hielo seco
Software Software GeneMapper™
Especie Todas las especies
Objetivo SNP (conocidos)
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN