Descripción
Los viales de cromatografía se pueden distinguir en función del tamaño y el acabado (rosca, para encapsular, a presión). Se suministran en vidrio de color transparente y ámbar y con o sin parche de escritura. Los tamaños de viales más comunes para cromatografía líquida son 12 x 32 mm y 15 x 45 mm. Dependiendo del recurso, los viales de 12 x 32 mm también se describirán como viales de 1,5 mL, 1,8 mL o 2,0 mL.
- Los viales con anillo a presión eliminan la necesidad de utilizar herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Úselo en combinación con tapas a presión o sellos de aluminio de 11 mm.
- Una abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de la muestra y reduce el riesgo de daños en la aguja del muestreador automático.
- Envasados en cajas de PP a prueba de manipulación y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y el almacenamiento
- Parche de escritura de cerámica blanca opcional y marcas de relleno para facilitar el etiquetado
- Se recomiendan únicamente para aplicaciones de HPLC
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 0,9 mm |
| Tamaño del tapón | ND11 |
| Marking Spot | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |