Learn More
Brady™ Snap-On™ Cubierta de tubería
Código de producto. 12799884 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
26 mm
284 mm
52 mm
Anchura (métrico):
200 mm
37 mm
402 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12799884 52 mm 402 mm cada uno
12779884 26 mm 200 mm cada uno
12789884 284 mm 37 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12799884 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 275242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15€
    66.96€ / paquete de 1
    Ahorro 12.19€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Snap-On™ Los marcadores son una forma rápida y sencilla de marcar tuberías oxidadas, mojadas o aceitosas. El Snap-On™ Pipe Cover es una funda de PVC transparente sobre la que podrás aplicar cualquiera de los marcadores de nuestra gama. El resultado es que su marcador autoadhesivo permanece legible y bien protegido.
  • Mantiene sus marcadores autoadhesivos legibles y bien protegidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con los requisitos de la norma ANSI I A13.1
Descripción Marcadores de tuberías Brady Snap-on
Color Transparente
Acabado Brillo
Material Plástico
Tipo de producto Marcador de tubería
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Etiquetas por hoja 1
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +170 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +77 °C
Grosor (imperial) 0,030 in
Grosor (métrico) 0,762 mm
Dimensiones (L x An) 52 x 420 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420,00 mm × 52,00 mm
Longitud (imperial) 16,54 in
Longitud (métrico) 52 mm
Anchura (imperial) 16,54 in
Anchura (métrico) 402 mm
Altura (imperial) 2,05 in
Altura (métrico) 52,00 mm
Alternate Part Number AJUSTE A PRESIÓN 3-B817