Learn More
WHEATON™ Cierre superior a presión/clip para viales
Código de producto. 30286505 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
140/paq.
162/paq.
190/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 162
paquete de 190
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30286505 162/paq. paquete de 162
30286512 140/paq. paquete de 140
30286509 190/paq. paquete de 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30286505 Proveedor WHEATON™ N.º de proveedor 105050162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.98€
    10.79€ / paquete de 162
    Ahorro 2.19€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Cierres de viales con tapa a presión/clip
  • WHEATON™ Los viales con tapa a presión/clip están fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 5.1 transparente y utilizan el WHEATON™ Cierre a presión/clip de LDPE de 22 mm
  • Tanto los viales como las tapas son especialmente adecuados para el almacenamiento de polvos y muestras debido a la amplia abertura del cuello.
  • Los viales tienen un acabado de cuello con anillo de presión para la tapa a presión de polietileno de baja densidad flexible de 22 mm de estilo ''flip off''.
  • Los viales con tapa a presión/clip están disponibles en tamaños de 7 ml a 30 ml para permitir flexibilidad en el almacenamiento de muestras.
  • Las tapas a presión de LDPE de 22 mm se venden por separado de los viales y el tamaño único se adapta a todos los tamaños de viales.
  • Las tapas a presión se venden en paquetes de 140, 162 y 190 para adaptarse a las cantidades de viales.
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Polietileno
Precortados No
Esterilidad No estéril
Cantidad 162/paq.
Para utilizar con (equipo) Vial
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón a presión