Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas de baja retención con tapón a presión
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescription
Los líquidos viscosos y los costosos reactivos retenidos en el tubo de microcentrífugas afectan a la exactitud y la precisión del ensayo. Los tubos de microcentrífugas de baja retención con tapón a presión Thermo Scientific™ mejoran la recuperación de las muestras sin aditivos ni recubrimientos. Los tubos de baja retención con tapón a presión de 0,6 ml, 1,5 ml y 2 ml permiten la máxima recuperación de las muestras mediante la reducción considerable de la unión a la superficie.
- Si bien el tapón de boca plana reduce la presión requerida para abrir el tubo mediante una superficie de contacto más amplia, se garantiza que el tapón permanecerá cerrado durante la centrifugación
- El bajo nivel de retención no se logra mediante procesos de recubrimiento o incrustación de plástico, lo que garantiza que las muestras no se contaminen con estos aditivos
- Los tubos permanecen cerrados durante la centrifugación, pero se abren fácilmente con una sola mano si es necesario
- Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras fotosensibles
- Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
Opciones de envasado y colores
- Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
- En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
- Las opciones de color, además de natural y ámbar, son rojo, azul, verde, amarillo y violeta, además de un embalaje en color mixto
La mayor calidad
- Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
- Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Recomendada para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
Specifications
Specifications
| Estilo de tapón | Plano |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, adenosín trifosfato (ATP), inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| RCF máx. | 25 kxG |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.