Learn More
R&D Systems™ SNAP
Descripción
A stable analog of endogenous S-nitroso compounds. A source of NO in vivo which unlike organic O-nitrates does not induce tolerance. Decomposes slowly in solution with a t½ of 37h.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SNAP |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.24 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 220.24 |