Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de diálisis SnakeSkin™
Código de producto. 11562541 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm de diámetro interior
22 mm de diámetro interior
35 mm de diámetro interior
No aplica
MWCO:
10 kDa
3.5 kDa
7 kDa
No aplica
Tipo de producto:
Accesorio, tubos
Tubos para diálisis
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) MWCO Tipo de producto Tamaño de la unidad
11562541 35 mm de diámetro interior 10 kDa Tubos para diálisis cada uno
11532541 16 mm de diámetro interior 3.5 kDa Tubos para diálisis cada uno
11874554 16 mm de diámetro interior 10 kDa Tubos para diálisis cada uno
10005743 22 mm de diámetro interior 3.5 kDa Tubos para diálisis 1 PCS
10311114 22 mm de diámetro interior 7 kDa Tubos para diálisis cada uno
10781755 22 mm de diámetro interior 10 kDa Tubos para diálisis cada uno
11552541 35 mm de diámetro interior 3.5 kDa Tubos para diálisis cada uno
10341444 No aplica No aplica Accesorio, tubos paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11562541 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    238.65€ / paquete de 1
    Ahorro 26.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice la desalinización y el intercambio de tampones para muestras de 10 a 100 ml con este valor de corte de MW (MWCO) de 3500, 7000 y 10 000 listo para usar de los tubos de membrana tradicionales de diálisis. Cierre firmemente los tubos de diálisis de hasta 50 mm de diámetro plano con los clips de diálisis SnakeSkin de tubos resistentes y no flotantes.
El tubo de diálisis con un MWCO de 3500, 7000 y 10 000 SnakeSkin es un tubo de membrana de diálisis tradicional fácil y listo para usar que permite la desalinización y el intercambio de tampones para muestras de 10 a 100 ml. Las pinzas para tubos de diálisis SnakeSkin son cierres resistentes para tubos no flotantes recomendadas para su uso con tubos de diálisis SnakeSkin, pero son adecuadas para cualquier tubo de diálisis con diámetros de tubo planos de hasta 50 mm.
El formato fácil de abrir y plegado de los tubos de diálisis SnakeSkin se ha desarrollado para simplificar la diálisis de muestras de gran volumen. Para usarlos, solo hay que extraer y cortar la longitud requerida de tubo, plegar un extremo del tubo y aplicar una pinza para cerrarlo, añadir muestra por el extremo abierto y utilizar una segunda pinza para cerrar el otro extremo. Las pinzas se venden por separado. En comparación, muchas membranas de tubos de diálisis tradicionales se suministran como rollos secos y aplanados que son difíciles de abrir y a menudo requieren una hidratación extensiva antes de que se puedan utilizar.
El proceso de plegado de la membrana SnakeSkin no altera el MWCO del tubo. Además, cualquier contaminante de bajo MW presente se elimina durante el proceso de diálisis. Los tubos de diálisis SnakeSkin están fabricados con el mismo tipo de celulosa regenerada que los tubos planos, por lo que su rendimiento de diálisis es el mismo que el de los tubos convencionales.
Características de los tubos de diálisis SnakeSkin:
• Cómodo — Tubo plegado prehumedecido y listo para su uso
• Alta recuperación — Superior al 90 % de recuperación de proteínas
• Velocidad — La diálisis generalmente se completa en 4–6 horas
• Estabilidad — Compatible con una gran variedad de soluciones de laboratorio, incluidos ácidos, bases, disolventes hidrófobos y alcoholes
Características de las pinzas para tubos de diálisis SnakeSkin:
• Duradera — Composición de poliamida de larga duración
• Cierre en cola de milano — Evita la pérdida de muestras
• Resistencia al calor — Esterilizable en autoclave hasta 134 °C
Los tubos de diálisis SnakeSkin, MWCO de 3500 o 10 000, se componen de celulosa regenerada y se suministran como un tubo abierto y plegado (telescópico). Se suministran en tiras de 20 cm con 10,5 metros de tubos de diálisis con un diámetro interior (DI) circular de 16, 22 o 35 mm. Con capacidad similar a los tubos de ancho plano secos de 10,5 metros y de 23 a 50 de diámetro, los tubos de diálisis SnakeSkin hidratados tienen capacidad para ∼2–10 ml de muestra por centímetro de longitud.
Los tubos de diálisis SnakeSkin de MWCO de 7000 se suministran en varillas de 20 cm que contienen 10,5 metros de tubos de diálisis con un diámetro interno circular de 22 mm. Con la misma capacidad que los tubos de ancho plano secos de 10,5 metros y de 34 mm de diámetro, los tubos de diálisis SnakeSkin hidratados tienen una capacidad de ∼3,7 ml de muestra por centímetro de longitud.
Especificaciones de los tubos con MWCO de 3500:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: trazas
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Especificaciones de los tubos con MWCO de 7000:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: 13 %
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Especificaciones de los tubos con MWCO de 10 000:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: 21%
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Especificaciones de las pinzas para diálisis:
• Altura: 10 mm
• Anchura: 16 mm
• Longitud interna: 50 mm (ancho máximo de cierre)
• Longitud externa: 66 mm (extremo a extremo)
• Composición: derivado de poliamida (nailon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
Línea de productos SnakeSkin
MWCO 10 kDa
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Material Celulosa
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 35 mm de diámetro interior
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Suficiente para Aproximadamente 48 ml por 5 cm de longitud (más 2,5 cm en cada extremo para el tapón), permite 100 usos
Cantidad 10,5 m
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. Mantenga en el tubo de envasado original cerrado para evitar la desecación, lo que provoca grietas o orificios en la membrana. Para obtener los mejores resultados, mantenga la membrana hidratada añadiendo ocasionalmente 1-2 gotas de agua destilada al tubo de envasado.