Learn More
MedChemExpress SN50
Código de producto. 16462659
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16462659 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16462659 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0151
MedChemExpress SN50 is a cell permeable inhibitor of NF-κB translocation.
Especificaciones
Pureza 98.91%
CAS 213546-53-3
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 2781.5 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (17.98 mM∣Need ultrasonic)