Learn More
Mezcla de PCB SN/T 2463-2010 670 100 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323001 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323001 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000670HE
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 15968-05-5, 2051-60-7, 57465-28-8, 2050-68-2, 33979-03-2, 74472-49-4
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Hexane