Learn More
sn-Glycerol 3-phosphate, MedChemExpress
Descripción
sn-Glycerol 3-phosphate is produced by cytosolic glycerol 3-phosphate dehydrogenase pathway through the reduction of dihydroxyacetone phosphate using NADH formed during glycolysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sn-Glycerol 3-phosphate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 17989-41-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C3H9O6P |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (726.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](CO)COP(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 172.07 |
| Mostrar más |