Learn More
sn-Glicerol 3-Fosfato Bis(ciclohexiamonio) Sal, TRC
Código de producto. 30012833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012833 10 mg 10 miligramos
30006080 250 mg 250 miligramos
30005269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG60159010MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29849-82-9
Fórmula molecular C15H35N2O6P
Peso molecular (g/mol) 370.42
Sinónimo (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
Nombre IUPAC ciclohexanamina; [(2R)-2,3-dihidroxipropilo] dihidrogénio fosfato
SMILES NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2233