Learn More
sn-Glicerol 3-Fosfato Bis(ciclohexiamonio) Sal, TRC
Código de producto. 30006080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006080 250 mg 250 miligramos
30012833 10 mg 10 miligramos
30005269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG601590250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29849-82-9
Fórmula molecular C15H35N2O6P
Peso molecular (g/mol) 370.42
Sinónimo (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
Nombre IUPAC ciclohexanamina; [(2R)-2,3-dihidroxipropilo] dihidrogénio fosfato
SMILES NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2233