Learn More
sn-glicero-3-fosfocolina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sn-Glycero-3-phosphocholine-d9 |
| CAS | 2260669-07-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H11 D9 N O6 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[[(2R)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Inner Salt-d9, Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, Choline Alfoscerate-d9, Cholitiline-d9, Delecit-d9, Glycerylphosphocholine-d9, Glycerylphosphorylcholine-d9, L-α-GPC-d9, L-α-Glycerophosphocholine-d9, L-α-Glycerophosphorylcholine-d9, L-α-Glycerylphosphorylcholine-d9, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)choline-d9, Sn-Glycerophosphocholine-d9, sn-Glycero-3-phosphorylcholine-d9, sn-glycero-3-phosphocholine-d9, α-Glycerophosphorylcholine-d9, α-Glycerylphosphorylcholine-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | O[C@H](CO)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de (R)-2,3-dihidroxipropil (2-(tris(metil-d3)amonio)etilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 266.28 |
| Mostrar más |