Learn More
SN 6, MedChemExpress
Código de producto. 16496847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496847 5 mg 5 miligramos
16472966 25 mg 25 miligramos
16424148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107658
MedChemExpress SN 6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor, and inhibits 45Ca2+ uptake by NCX1, NCX2, and NCX3, with IC50s of 2.9, 16, and 8.6 μM, respectively.
SN 6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor, and inhibits 45Ca2+ uptake by NCX1, NCX2, and NCX3, with IC50s of 2.9, 16, and 8.6 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SN 6
CAS 415697-08-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (155.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC(C(CS1)NC1CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 402.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.46
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation