Learn More
Éster metílico del ácido tri-O-acetil-beta-D-glucurónico SN-38, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4,11-Diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 121098-77-9 |
| Fórmula molecular | C35H36N2O14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | SN-38 Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H36N2O14/c1-7-19-20-11-18(50-33-30(49-17(5)40)28(48-16(4)39)27(47-15(3)38)29(51-33)32(42)45-6)9-10-24(20)36-26-21(19)13-37-25(26)12-23-22(31(37)41)14-46-34(43)35(23,44)8-2/h9-12,27-30,33,44H,7-8,13-14H2,1-6H3/t27-,28-,29-,30+,33+,35-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]6OC(=O)C)C(=O)OC)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 708.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 708.2167 |