Learn More
SN-38, TRC
Código de producto. 30004004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004004 50 mg 50 miligramos
30007318 5 mg 5 miligramos
30010980 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS58995050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86639-52-3
Fórmula molecular C22 H20 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 392.4
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, SN-38
Nombre IUPAC (S)-4,11-Dietil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1372
Porcentaje de pureza >95%