Learn More
SN-38, MedChemExpress
Código de producto. 16401977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401977 50 mg 50 miligramos
16486286 100 mg 100 miligramos
16461096 200 mg 200 miligramos
16431696 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16401977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13704
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SN-38
CAS 86639-52-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo NK012
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CC)C5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 392.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.4
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death