Learn More
SN-38-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SN-38-d3 |
| CAS | 718612-49-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 2H3 H17 N2 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-Ethyl-11-(ethyl-d3)-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin-d3, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin-d3, SN 38-d3 Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-11-5-6-17(25)13-7-12-9-24-16(19(12)23-18(11)13)8-15-14(20(24)26)10-29-21(27)22(15,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Cc1ccc(O)c2cc3CN4C(=O)C5=C(C=C4c3nc12)[C@@](O)(CC)C(=O)OC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 395.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.1561 |
| Mostrar más |