Learn More
R&D Systems™ SN 38
Código de producto. 18782664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18782664 10 mg 10 miligramos
18742794 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18782664 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2684/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.44€
    176.40€ / 10 miligramos
    Ahorro 18.04€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Active metabolite of CPT-11 (Cat. No. 2688) that inhibits DNA topoisomerase I (IC50 values are 0.74 and 1.9 μM in P388 and Ehrlich cells respectively). Inhibits DNA and RNA synthesis (IC50 values are 0.077 and 1.3 μM respectively) but does not affect protein synthesis. Displays potent antitumor activity against a range of human tumor cell lines (IC50 values are 3.3, 13, 19 and 22 nM for HCT-116, BEL-7402, HL60 and HELA cells respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86639-52-3
Fórmula molecular C22H20N2O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SN 38
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.4
Pureza >98%
Peso molecular 392.411