Learn More
SN 2, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002033 50 mg 50 miligramos
30002025 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002033 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4907/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Selective TRPML3 channel activator
Selective TRPML3 channel activator (EC50 = 1.13 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823218-99-1
Fórmula molecular C17H21NO
Peso molecular (g/mol) 255.361
Clave InChI WKLZNTYMDOPBSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sn 2, sn-2, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0∼2,6∼ dec-4-ene, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.02,6 dec-4-ene, d0g1ln, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-4-ene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,7-methano-1,2-benzisoxazole
PubChem CID 11834987
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C2=NOC3C2C4CCC3C4)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material SN 2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.35
Porcentaje de pureza >98%
Forma física Solid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.