Learn More
SN 2, MedChemExpress
Código de producto. 16457138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16457138 10 mg 10 miligramos
16443167 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16457138
Marca: Medchem Express HY16696
MedChemExpress SN 2 is a potent activator of TRPML3 ion channel with an EC50 of 1.8 μM. SN 2 also acts as a potent inhibitor of Dengue virus 2 (DENV2) and Zika virus (ZIKV).
SN 2 is a potent activator of TRPML3 ion channel with an EC50 of 1.8 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SN 2
Forma física Solid
CAS 823218-99-1
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21NO
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (391.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C=C(C)C=C1C)=C1C2=NOC3C2C4CC3CC4
Peso molecular (g/mol) 255.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.35
Porcentaje de pureza 99.86%