Learn More
sn-1,2-Dioctanoilglicerol, TRC
Código de producto. 30009966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009966 50 mg 50 miligramos
30004701 25 mg 25 miligramos
30005899 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48100050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60514-48-9
Fórmula molecular C19 H36 O5
Peso molecular (g/mol) 344.49
Nombre IUPAC [(2S)-3-hidroxi-2-octanoiloxipropilo] octanoato
SMILES CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sn-1,2-Dioctanoylglycerol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2563