Learn More
behr Labor-Technik™ Estación de trabajo SMX30 Behrotest™ para extracción Soxhlet
Código de producto. 10151992
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10151992 30 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10151992 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10809.75€
    7590.24€ / paquete de 1
    Ahorro 3219.51€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para el sistema de extracción Soxhlet.
  • Utilizado en el proceso de extracción de disolventes
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de extracción Soxhlet
Tipo de producto Estación de trabajo
Capacidad (métrico) 30 mL
Incluye Soportes para seis muestras
Para utilizar con (aplicación) Banco de trabajo para la extracción de disolventes