Learn More
behr Labor-Technik™ Estación de trabajo de extracción Soxhlet SMX 100
Código de producto. 10395052
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10395052 30 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10395052 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12082.69€
    9113.79€ / paquete de 1
    Ahorro 2968.90€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Una estación de trabajo completa para 6 muestras de 30 ml utilizando el método de extracción Soxhlet para la determinación de grasa libre en alimentos.
  • Cumple con los requisitos más variados del uso diario en el laboratorio
  • Con configuración lineal de extractores individuales
  • Con un tubo de sifón especialmente desarrollado para garantizar la uniformidad de extracción en todas las posiciones de la muestra
  • Provista de llaves para el drenaje del disolvente sin la necesidad de destilar el disolvente antes de volver a utilizarlo
  • No se necesita evaporador giratorio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Descripción Unidad de extracción Soxhlet de 6 posiciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la grasa libre en los alimentos