Descripción
The SMURF2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SMURF2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMURF2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SMURF2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 800 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | DKFZp686F0270; MGC138150 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |