Learn More
Smurf1-IN-A01, MedChemExpress
Código de producto. 16490687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490687 50 mg 50 miligramos
16473046 25 mg 25 miligramos
16425276 100 mg 100 miligramos
16424368 10 mg 10 miligramos
16407087 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110195
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Smurf1-IN-A01
CAS 1007647-73-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20ClF3N4O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo A01
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (121.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4C(C)=CC=N4)C=C3)=O)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 512.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.93
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid