Learn More
Invitrogen™ SMS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1Y68)
Descripción
SMS Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Catalyzes the production of spermine from spermidine and decarboxylated S-adenosylmethionine (dcSAM).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SMS |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K01_1Y68 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | SMS |
| N.º de referencia del gen | P52788 |
| Alias de gen | AI427066; Gy; gyro; MRSR; SMS; Spermidine aminopropyltransferase; spermine synthase; SpmST; SPMSY; SpS; SRS |
| Mostrar más |