Learn More
3M™ Monos de trabajo desechables de color azul, serie 4500
Código de producto. 13493676
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
13493676 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm paquete de 20
13403686 L 69 a 71 in 174 a 181 cm paquete de 20
13483676 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm paquete de 20
13413686 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm paquete de 20
13473676 Pequeño De 64 a 67 pulg 164 a 170 cm paquete de 20
13423686 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm paquete de 20
13433686 4XL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13493676 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para uso en aplicaciones no peligrosas. Los monos desechables de color azul serie 4500 ofrecen protección de categoría I con tejido de polipropileno.
El mono sencillo de categoría 1 CE se ha diseñado para uso DIY doméstico, aplicaciones de mantenimiento y limpieza industrial de baja exigencia o entornos en los que la higiene y la pulcritud son fundamentales.
  • Excelente solución económica para mantener al usuario limpio y seco
  • Adecuados para su uso en aplicaciones no peligrosas.
  • Protección transpirable y para servicios ligeros
  • Tejido de polipropileno de gran resistencia y durabilidad 45gsm
  • Solapa para cubrir la cremallera
  • Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polietileno
Color Azul
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora 2 paneles
Tipo de tapón Cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría I
Modelo 4500B
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 49 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 115 a 124 cm
Para utilizar con (aplicación) Para uso doméstico de bricolaje, limpieza industrial de servicio ligero y aplicaciones o entornos de mantenimiento
Altura (imperial) 73/76 pulg
Altura (métrico) De 186 a 194 cm