Learn More
Invitrogen™ SMPD2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3J92)
Beschreibung
SMPD2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Converts sphingomyelin to ceramide. Hydrolyze 1-acyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PC) and 1-O-alkyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-platelet-activating factor). The physiological substrate seems to be Lyso-PAF.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | SMPD2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K01_3J92 |
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | Smpd2 |
| N.º de referencia del gen | O60906, O70572, Q9ET64 |
| Alias de gen | AW108287; ISC1; Lyso-PAF-PLC; lyso-platelet-activating factor-phospholipase C; neutral sphingomyelinase; neutral sphingomyelinase 1; NSMA; NSMASE; N-SMase; nSMase1; SMPD2; Sphingomyelin phosphodiesterase 2; sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral; sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane; sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane (neutral sphingomyelinase) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?