Learn More
Gibco™ Suplemento de crecimiento muscular liso (SMGS)
Código de producto. 10114733 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10114733 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 10114733 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S00725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Suplemento de crecimiento muscular liso (SMGS)
Una solución estéril y concentrada (20X) que se ha diseñado para usar con el medio 231 para cultivar células musculares lisas humanas. Cada frasco de 25 ml de SMGS contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para cultivar células musculares lisas humanas y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio 231 basal.
Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con SMGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son las siguientes:
  • Suero fetal bovino (4,9% v/v)
  • Factor de crecimiento de fibroblastos básicos humanos, (2 ng/ml)
  • Factor de crecimiento epidérmico humano (0,5 ng/ml)
  • Heparina (5 ng/ml)
  • Factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina (2 μg/ml)
  • Albúmina de suero bovino (BSA) (0,2 μg/ml).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C).
    Tipo de célula Célula muscular lisa
    Concentración 20 X
    Tipo de producto Suplemento de crecimiento de músculo liso (SMGS)
    Esterilidad Estéril
    Línea de productos Cascade Biologics
    Cantidad 25 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie Humano