Learn More
Gibco™ Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
Código de producto. 10276293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10276293 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10276293 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S0085
Suplemento de diferenciación de músculo liso (SMDS)
Una solución estéril y concentrada (100X) diseñada para su uso con el medio 231 para mejorar la diferenciación de las células musculares lisas humanas. Cada frasco de 5 ml de SMDS contiene la cantidad correcta de suplemento de diferenciación para un frasco de 500 ml de medio 231. Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con SMDS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son las siguientes:
  • suero bovino fetal, v/v 1 %
  • heparina, 30 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento menos 20 grados C
    Tipo de célula Célula muscular lisa
    Concentración 100 X
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Suplemento de diferenciación de músculo liso (SMDS)
    Esterilidad Estéril
    Para utilizar con (aplicación) Diferenciación celular
    Línea de productos Cascade Biologics
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie Humano