Learn More
Sartorius™ Filtros plegados suaves, grado 3-HW
Código de producto. 10672592
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
210 mm
240 mm
290 mm
320 mm
385 mm
450 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10672592 70 mm paquete de 100
10468742 110 mm paquete de 100
10642042 125 mm paquete de 100
10233381 150 mm 100 PCS
10480663 185 mm 100 PCS
10674261 185 mm paquete de 100
10355171 90 mm paquete de 100
10173941 210 mm paquete de 100
10037590 240 mm paquete de 100
10662422 240 mm 100 PCS
10479891 290 mm paquete de 100
10375411 320 mm paquete de 100
10032291 385 mm paquete de 100
10134041 450 mm paquete de 100
10286842 500 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10672592 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor FT4303070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelos para los análisis de rutina cualitativos del laboratorio. Los filtros plegados suaves Sartorius™ de grado 3-HW poseen resistencia a la humedad para su uso en filtración de vacío y presión. El papel de filtro ultra puro está disponible com
Estos conos plegados de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinarios y cualitativos, como el aclarado y la determinación de sustancias. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.
  • Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
  • Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0,1 al 0,15 %
  • Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
    • Poros de calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
    • Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
    • Peso base de 65 g/m2
  • No estériles y en embalaje a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Plegado
Material Línters de algodón, pulpa refinada
Particle Retention 8-12 μm
Velocidad de filtración 20 μm/s
Para utilizar con (aplicación) Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Grado 3HW
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,14 mm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (métrico) 70 mm