Learn More
SMND-309, MedChemExpress
Código de producto. 16498227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498227 5 mg 5 miligramos
16455518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13056
MedChemExpress SMND-309 is a metabolite of salvianolic acid B, and exhibits neuroprotective effects in cultured neurons and in permanent middle cerebral artery occlusion rats.
SMND-309 is a metabolite of salvianolic acid B, and exhibits neuroprotective effects in cultured neurons and in permanent middle cerebral artery occlusion rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SMND-309
CAS 1065559-56-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14O8
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.33 mM)
SMILES OC1=C(C(/C=C/C(O)=O)=CC=C1O)/C(C(O)=O)=C\C2=CC(O)=C(C=C2)O
Peso molecular (g/mol) 358.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.3
Porcentaje de pureza 96.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation