Learn More
SMN-C3, MedChemExpress
Código de producto. 16487377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487377 5 mg 5 miligramos
16440957 50 mg 50 miligramos
16434668 10 mg 10 miligramos
16425506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112633
MedChemExpress SMN-C3 is an orally active SMN2 splicing modulator and has the potential to treat spinal muscular atrophy (SMA).
SMN-C3 is an orally active SMN2 splicing modulator and has the potential to treat spinal muscular atrophy (SMA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SMN-C3
Forma física Solid
CAS 1449597-34-5
Color Green Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O
Información de solubilidad DMSO : 2.22 mg/mL (5.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=C(C2=NN3C(C(C)=NC(C)=C3)=C2)N=C4N1C=C(C5CCN(CC)CC5)C=C4C
Peso molecular (g/mol) 416.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.52
Porcentaje de pureza 99.7%